3,4-Dichlorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
OR9736-25G OR9736-1G OR9736-5G
APOSOR9736-25GEA 76.6 CHF
APOSOR9736-25G APOSOR9736-1G APOSOR9736-5G
3,4-Dichlorthiophenol
3,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C/10mmHg
Dichte: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004840
CAS-Nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3
UN: 3334
ADR: 9 III