5-(3-Bromphenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole
OR9727-5G
OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA
168
CHF
APOSOR9727-5G
APOSOR9727-10G
5-(3-Bromphenyl)oxazol
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,06 g/mol Melting Pt: 50…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05668970 CAS-Nummer: 243455-57-4 |