3-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Pyridin-4-yl)benzoic acid
OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 115 CHF
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoesäure 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Melting Pt: 268 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864808
CAS-Nummer: 4385-78-8