4-Pyrid-4-ylbenzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
OR9724-1G
OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA
36.7
CHF
APOSOR9724-1G
APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Melting Pt: 300 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114574 CAS-Nummer: 4385-76-6 |