3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR9721-5G
APOSOR9721-5GEA
316
CHF
APOSOR9721-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Melting Pt: 194…199 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659077 CAS-Nummer: 108035-47-8 |