2-Amino-5-chlorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 681 CHF
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorthiophenol 98%
2-Amino-5-chlorthiophenol
Formel: C₆H₆ClNS
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 23474-98-8