tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 201 CHF
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
MW: 355,28 g/mol
Melting Pt: 69…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659068
CAS-Nummer: 844891-10-7
UN: 1759
ADR: 8,III