4-Iodtetrahydropyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
OR9693-1G OR9693-5G
APOSOR9693-1GEA 26.2 CHF
APOSOR9693-1G APOSOR9693-5G
4-Iodtetrahydropyran 97%
4-Iodtetrahydropyran
Formel: C₅H₉IO
MW: 212.0300 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/12mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797467
CAS-Nummer: 25637-18-7