3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 298 CHF
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNOS
Melting Pt: 52…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659063
CAS-Nummer: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II