3-Nitrobenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Nitrophenyl)(phenyl)methanone, m-Nitrobenzophenone
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 254 CHF
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenon 98%
3-Nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Melting Pt: 92…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007257
CAS-Nummer: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9