1-Propylpiperazindihydrobromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR968321-25G
APOSOR968321-25GEA
112
CHF
APOSOR968321-25G
1-Propylpiperazindihydrobromid 98%
1-Propylpiperazine dihydrobromide
Formel:
C₇H₁₆N₂ MW: 290,04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051992 CAS-Nummer: 64262-23-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)