5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 149 CHF
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Formel: C₅H₅NO₂
Siedepunkt: 53…57 °C/8mmHg
Melting Pt: 30…34 °C
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797459
CAS-Nummer: 62254-74-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III