N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-[(Methylamino)methyl]quinoline
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 280 CHF
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/0.525mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738897
CAS-Nummer: 179873-36-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III