2-(3-Chlorphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlorophenethyl alcohol
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 255 CHF
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorphenyl)ethanol 98%
2-(3-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002892
CAS-Nummer: 5182-44-5