Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyclopropylthiazole-2-carboxylate
OR965854-1G
APOSOR965854-1GEA 361 CHF
APOSOR965854-1G
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656780
CAS-Nummer: 439692-05-4