2-(2-Furyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9658-1G
OR9658-250MG
OR9658-500MG
OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA
471
CHF
APOSOR9658-1G
APOSOR9658-250MG
APOSOR9658-500MG
APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04039070 CAS-Nummer: 55578-79-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |