4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 967 CHF
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05667138
CAS-Nummer: 100047-61-8