4-(4-Methylphenyl)butansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
OR965734-25G
APOSOR965734-25GEA 131 CHF
APOSOR965734-25G
4-(4-Methylphenyl)butansäure 97%
4-(4-Methylphenyl)butansäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021786
CAS-Nummer: 4521-22-6