4,6-Dichlorchinazolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965616-1G OR965616-250MG
APOSOR965616-1GEA 29.3 CHF
APOSOR965616-1G APOSOR965616-250MG
4,6-Dichlorchinazolin 95%
4,6-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00089492
CAS-Nummer: 7253-22-7