5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965582-1G
APOSOR965582-1GEA 168 CHF
APOSOR965582-1G
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formel: C₃H₄N₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03161246
CAS-Nummer: 31130-17-3