Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate, 2-Pyrimidineacetic acid ethyl ester
OR965521-10G
OR965521-1G
OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA
404
CHF
APOSOR965521-10G
APOSOR965521-1G
APOSOR965521-5G
Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953517 CAS-Nummer: 63155-11-3 |