(±)-2-Methylcapronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
OR965380-100G
APOSOR965380-100GEA 223 CHF
APOSOR965380-100G
(±)-2-Methylcapronsäure 95%
(±)-2-Methylcapronsäure
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002674
CAS-Nummer: 4536-23-6