3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butylthio)pyridin-2-amine
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 325 CHF
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Formel: C₉H₁₄N₂S
MW: 182,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663516
CAS-Nummer: 551950-47-1