Cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR965150-10GEA
166
CHF
APOSOR965150-10G
APOSOR965150-25G
Cyclobutanol
Cyclobutanol
Formel:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Flash-Pt: 21 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001318 CAS-Nummer: 2919-23-5 UN: 1987 ADR: 3,II |