3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965101-1G OR965101-250MG
APOSOR965101-1GEA 0 CHF
APOSOR965101-1G APOSOR965101-250MG
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile 95%
3-(Methylaminomethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09731650
CAS-Nummer: 90389-96-1