4-(2-Aminoethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 271 CHF
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitril 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495887
CAS-Nummer: 67333-09-9