3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 348 CHF
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formel: C₅H₈O
Flash-Pt: 41,9 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798186
CAS-Nummer: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III