1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 227 CHF
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03834530
CAS-Nummer: 696647-92-4