4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965018-1G OR965018-5G
APOSOR965018-1GEA 32.8 CHF
APOSOR965018-1G APOSOR965018-5G
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
Formel: C₆H₁₁BrN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21605754
CAS-Nummer: 79932-20-0