2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 158 CHF
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08146610
CAS-Nummer: 15182-06-6
UN: 2735
ADR: 8 III