3-Bromphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR964928-1G OR964928-25G OR964928-5G
APOSOR964928-1GEA 61 CHF
APOSOR964928-1G APOSOR964928-25G APOSOR964928-5G
3-Bromphthalsäureanhydrid 97%
3-Bromphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃BrO₃
MW: 227,0116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800402
CAS-Nummer: 82-73-5