4'-Pentylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: p-Pentylacetophenone, 4-Pentylacetophenone
OR964868-100G OR964868-25G OR964868-5G
APOSOR964868-100GEA 128 CHF
APOSOR964868-100G APOSOR964868-25G APOSOR964868-5G
4'-Pentylacetophenon 95%
4'-Pentylacetophenon
Formel: C₁₃H₁₈O
MW: 190,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043687
CAS-Nummer: 37593-02-5