5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964832-1G OR964832-250MG
APOSOR964832-1GEA 862 CHF
APOSOR964832-1G APOSOR964832-250MG
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde
Formel: C₈H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857649
CAS-Nummer: 52605-99-9