O-Isobutylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964831-1G OR964831-5G
APOSOR964831-1GEA 87 CHF
APOSOR964831-1G APOSOR964831-5G
O-Isobutylhydroxylamin Hydrochlorid 98%
O-Isobutylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₂ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060208
CAS-Nummer: 6084-58-8