1-Chlor-7-methylisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 372 CHF
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chlor-7-methylisochinolin 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907915
CAS-Nummer: 24188-80-5