5-Amino-3-(2-chlorphenyl)isoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G
OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA
418
CHF
APOSOR964757-1G
APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorphenyl)isoxazol 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06199356 CAS-Nummer: 27025-74-7 |