2-Isopropoxyanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964694-1G OR964694-25G
APOSOR964694-1GEA 34.8 CHF
APOSOR964694-1G APOSOR964694-25G
2-Isopropoxyanilin 97%
2-Isopropoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,2100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00242947
CAS-Nummer: 29026-74-2