(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
OR964492-5G
APOSOR964492-5GEA
103
CHF
APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formel:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06656491 CAS-Nummer: 139306-10-8 |