3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964406-5G
APOSOR964406-5GEA 168 CHF
APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Formel: C10H11NO
MW: 161,2004 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00158549
CAS-Nummer: 19155-24-9