3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964300-1G OR964300-5G
APOSOR964300-1GEA 140 CHF
APOSOR964300-1G APOSOR964300-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00870510
CAS-Nummer: 36397-23-6