N-Benzyloxycarbonyl-D-Threonin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR964218-100G OR964218-25G
APOSOR964218-100GEA 542 CHF
APOSOR964218-100G APOSOR964218-25G
N-Benzyloxycarbonyl-D-Threonin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-D-Threonin
Formel: C₁₂H₁₅NO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037808
CAS-Nummer: 80384-27-6