3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964166-1G
OR964166-250MG
APOSOR964166-1GEA
69.6
CHF
APOSOR964166-1G
APOSOR964166-250MG
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formel:
C₈H₇N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458369 CAS-Nummer: 13570-00-8 |