H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR964107-1G OR964107-5G
APOSOR964107-1GEA 135 CHF
APOSOR964107-1G APOSOR964107-5G
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
H-DL-Phe(3-CN)-OH
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190859
CAS-Nummer: 63999-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III