2-Methylchinoxalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964038-100G
OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA
230
CHF
APOSOR964038-100G
APOSOR964038-25G
2-Methylchinoxalin 98%
2-Methylquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006727 CAS-Nummer: 7251-61-8 |