2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964016-1G
OR964016-5G
APOSOR964016-1GEA
262
CHF
APOSOR964016-1G
APOSOR964016-5G
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formel:
C₈H₁₇NO MW: 143,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061224 CAS-Nummer: 873376-29-5 |