2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963942-1G
OR963942-250MG
OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA
262
CHF
APOSOR963942-1G
APOSOR963942-250MG
APOSOR963942-5G
2-Furan-2-yl-ethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Formel:
C₆H₉NO MW: 111.14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04113973 CAS-Nummer: 1121-46-6 |