N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-threonin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Boc-D-threonine, Boc-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR963919-100G OR963919-25G
APOSOR963919-100GEA 872 CHF
APOSOR963919-100G APOSOR963919-25G
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-threonin 97%
N-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-D-threonin
Formel: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037807
CAS-Nummer: 55674-67-4