2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963899-1G OR963899-250MG
APOSOR963899-1GEA 158 CHF
APOSOR963899-1G APOSOR963899-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,6200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406127
CAS-Nummer: 1119280-68-0