2-Chlorothionicotinamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-thiocarboxamide
OR963896-1G OR963896-5G
APOSOR963896-1GEA 158 CHF
APOSOR963896-1G APOSOR963896-5G
2-Chlorothionicotinamide 97%
2-Chlorothionicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂S
MW: 172,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16659867
CAS-Nummer: 1240596-59-1