2-Brom-5-phenyloxazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR963800-1G
OR963800-250MG
OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA
408
CHF
APOSOR963800-1G
APOSOR963800-250MG
APOSOR963800-5G
2-Brom-5-phenyloxazol 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,0540 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD12828094 CAS-Nummer: 129053-70-9 |